qPCR-Cycler, Q
Lieferant: Quantabio
733-2630EA 16921 EUR
733-2630 733-2892 733-2629
qPCR-Cycler, Q
PCR-Cycler
Der qPCR-Cycler Q verwendet eine patentierte magnetische Induktionstechnologie zum schnellen Erhitzen von Proben, gekoppelt mit Gebläseluft zum Kühlen. So können Daten in nur 25 Minuten erfasst werden. Das robuste optische System, das in Zwei- oder Vierkanalmodellen erhältlich ist, erfasst alle Kanäle gleichzeitig und ermöglicht die Durchführung der schnellsten Multiplex-Assays.
  • Ultraschnelle Datenerfassung - 35 Zyklen in 25 Minuten (Zykluszeiten, die mit Fast Master Mixes und kurzen Amplikon-Assay-Designs, die auf cDNA abzielen, erreicht werden)
  • Unerreichte Leistung - detektiert zweifache Expressionsunterschiede
  • Tragbar und kompakt – Transport ohne Kalibrierung möglich
  • Skalierbar und kabellos - Anschluss von bis zu 10 Geräten (48 Proben/Gerät)
  • Magnetische Induktionstechnologie - eliminiert die Variabilität im Vergleich zu blockbasierten Cyclern
Die geringe Lautsprechergröße des Q und sein Gewicht von 2 kg machen ihn tragbar und vielseitig ohne ihn kalibrieren zu müssen. Q bietet auch Skalierbarkeit, da jedes Instrument bis zu 48 Proben pro Lauf verarbeiten kann und bis zu 10 Q drahtlos über Bluetooth mit einem einzigen Computer verbunden werden können. So können bis zu 480 Proben gleichzeitig verarbeitet werden.
Q enthält einen einzigartigen, rotierenden Aluminiumrotor, der eine überlegene Temperaturgleichmäßigkeit von ±0,05 °C im Vergleich zu herkömmlichen blockbasierten Echtzeit-Cyclern bietet. Diese beruhen auf mehreren Peltier-Heizblöcken, die Randeffekte erzeugen können, welche zu Probenvariationen führen. Die Daten bieten Ihnen nicht nur eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit, sondern ermöglichen auch die Erkennung von 2-fachen Unterschieden im Niveau der Genexpression sowie die Identifizierung von schwierigen SNPs der Klasse IV, die eine Auflösung der Schmelztemperatur von 0,1 °C erfordern.
Q Cycler erfordert keine Verwendung von Referenzfarbstoffen