Direkt Rot 80 Färbemittel für Histologie
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
720-1194EA 76.42 EUR
720-1194
Direkt Rot 80 Färbemittel für Histologie
Direkt Rot 80
Sirius red is a laboratory reagent.
  • Dark red brown crystalline powder
  • Life time 120 months
Designed for applications in histocytology.
Formel: C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆
MDL Number: MFCD00054389
CAS-Nummer: 2610-10-8
IVDLogo