Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 97,0-103,0%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
J15562.14EA
535
EUR
J15562.14
J15562.06
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol) 97,0-103,0%
Ergocalciferol (Vitamin D2, Calciferol)
Formel:
C₂₈H₄₄O Molekulargewicht: 396,66 g/mol Schmelzpunkt: 118…119 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00166988 CAS-Nummer: 50-14-6 EINECS: 200-014-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (unspecified) | 97.0 - 103.0% (as is) |
Assay (unspecified - Reducing Substances) | Passes Test |
Identification (A, B, C, D) | Passes Test |
Optical Rotation (c= 1.5 in EtOH) | +103 to 106° |