Sie suchten nach: Stützmanschetten
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: ROBU GLASFILTER
Beschreibung: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Lieferant: ROBU GLASFILTER
Beschreibung: Rubber sleeves for filter crucibles.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Kautschuk, autoklavierbar.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Naturgummi.
Lieferant: DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung: Sleeve for crucible 15 ml, Naturkautschuk
Artikel-Nr: (KART420)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (548-1300)
Lieferant: CHROMACOL
Beschreibung: Chromacol™, 13×5 mm, PE-Support, für die Benutzung mit 02-MTV, 02-MTVWG-Einsätze, MTS-1
UOM: 1 * 500 ST
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Rubber sleeves suitable for filter crucibles.
Artikel-Nr: (511-0098)
Lieferant: Sterilin
Beschreibung: Red natural rubber cones for use with filtering flasks.
UOM: 1 * 1 SET
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: EPDM Kautschuk.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: These sleeves are made from EPDM (ethyene/propylene-diene-rubber).
Lieferant: Brand
Beschreibung: Konische Dichtungen zur Abdichtung zwischen Filternutsche und Filtrierflasche.
Lieferant: Brand
Beschreibung: Sleeves made of rubber (EPDM) suitable for filter crucibles.
Artikel-Nr: (PERCN9307027)
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: Dieser unten offene Platzhalter aus Klarglas ist zum Mikrosamplig in Karussells für gängige 2 ml-Vials oder in Autosamplern mit Roboterarm konzipiert.
UOM: 1 * 25 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom