Sie suchten nach: Optische Filter
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, Blaufilter
Lieferant: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Beschreibung: Optical filters, 414 nm
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Einlegefilter, Ø 28 mm, grün
Lieferant: Molecular Devices
Beschreibung: Filters for UVMax/ThermoMax microplate readers.
Lieferant: SCHOTT AG Lighting and imaging
Beschreibung: Polarisationsfilter, Ø=66 mm
Lieferant: Lovibond Tintometer
Beschreibung: Lovibond®, Filter set red, yellow, neutral, with 10 filters
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: Neutraldichtefilter (Ø = 45 mm)
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: Panthera, Grüner Interferenzfilter (Ø = 45 mm)
Artikel-Nr: (630-2817)
Lieferant: MOTIC
Beschreibung: Blaufilter für FBGG/2111-Stativ (Ø = 42 mm)
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Dunkelkammer-Emissionsfilter, Wellenlänge 503–523 nm, Peak bei 513 nm
Lieferant: ZEISS
Beschreibung: Filtersatz 02, Anregung G 365, Strahlteiler FT 395, Emission LP 420
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom