Natriumhydroxid 0.075 N volumetrische Lösung, für die Bodenanalyse

HACH2498032EA 0 EUR
HACH2498032
Natriumhydroxid 0.075 N volumetrische Lösung, für die Bodenanalyse
Sodium hydroxide

For total exchangeable acidity determination in soils

Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR