Oxalsäure 0.1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ethandisäure
85807.290EA
44.6
EUR
85807.290
Oxalsäure 0.1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Oxalsäure
Formel:
C₂H₂O₄ Molekulargewicht: 90,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS-Nummer: 144-62-7 |