Essigsäure-Lösung 49-51% (durch titrimetrische Analyse) in Wasser für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
45754-500MLEA
264.81
EUR
45754-500ML
45754-100ML
Essigsäure-Lösung 49-51% (durch titrimetrische Analyse) in Wasser für die HPLC, Fluka™
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molekulargewicht: 60,05 g/mol Siedepunkt: 117-118 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: 4 °C Flammpunkt: >60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 UN-Nummer: 2790 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
assay (HPLC) | Min. 99 % |
water (Karl Fischer) | Max. 0.5 % |
identity (NMR) | complying |
melting range | 171 - 175 °C |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 270 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.05 |