Quantus® Protect Xtra, Reinraumhauben, Offenes Gesicht
Lieferant: Avantor
Quantus®
QNTS080-2PXLB2XLIDEA 0 EUR
QNTS080-2PXWH00SID QNTS080-2PXLB0XSID QNTS080-2PXWH0XLID QNTS080-2PXLB2XLID QNTS080-2PXWH2XLID QNTS080-2PXLB0XLID QNTS080-2PXWH00LID QNTS080-2PXWH00MID QNTS080-2PXLB00MID QNTS080-2PXLB00LID QNTS080-2PXWH0XSID QNTS080-2PXLB00SID
Quantus® Protect Xtra, Reinraumhauben, Offenes Gesicht
Arbeitskleidung
Diese flachen Hauben mit offfenem Gesicht sind aus Protect Xtra-Gewebe gefertigt, einer Weiterentwicklung des Protect-Gewebes, das aus 100% Polyestergewebe mit leitfähigem Garn (Kettgarn) besteht. Dieser Stoff wurde speziell für kritische Umgebungen (Operationssäle, sterile Umgebungen) entwickelt. Dank der PTFE-Beschichtung bieten die Hauben einen sehr guten Spritzschutz gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Das Gewebe hat eine gute Zugfestigkeit und bietet einen sehr guten Widerstand gegen das Eindringen von Mikroben.
  • Flaches Kopfdesign mit großem Kopfaufsatz
  • Spiral-Reißverschluss vorne (aus Kunststoff)
  • Optimale Passform durch stufenlose Weitenverstellung hinten
  • Komfortabler Netzeinsatz an den Ohrpositionen
  • Druckknöpfe zum Einknöpfen des Mundschutzes im Inneren der Haube
  • Zwei Druckknöpfe pro Seite zur Höhenverstellung
  • Mit RFID-Chip
  • Autoklavierbar bei ca. 134 °C/5 min.
Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 - 8.
Stoffgewicht: 98,3 g/m²
Bestellinformation: Andere Farben und nicht-standard Größen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Information.