Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Pocket thermometers, with clip
Lieferant: AMARELL, ARNO
AMARG15606-FL AMARG15602-FL
Pocket thermometers, with clip
The thermometers with Hg filling have a blue reflecting capillary.
  • Pen size
  • Total immersion
  • Enclosed scale
Lieferumfang: All pocket thermometers supplied in nickel plated double receptacle.
Bestellen
BESTELLEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge