One-Wash™ Lentiviren-titer-kit, p24 ELISA
Lieferant: OriGene
One-Wash™
ORIGTR30038EA 947 EUR
ORIGTR30038
One-Wash™ Lentiviren-titer-kit, p24 ELISA
Tests ELISAs
One-Wash™ Lentiviren-Titer-Kit, p24 ELISA zum quantitativen Nachweis von HIV-1 p24-Antigen im Zellkultur-Überstand für die Titration lentiviraler Partikel.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf: Nur ein Waschschritt gegenüber vier Waschschritten im herkömmlichen ELISA-Protokoll
  • Inkubation bei nur einer Temperatur: Keine Inkubation bei 37 °C erforderlich
  • Verkürzte Dauer der Probenbindung: 2 Stunden vs. über Nacht
Lentiviren sind wirksame Mittel zum Gentransfer. Um eine ausreichende Genexpression und einen ausreichenden Knock-down zu gewährleisten, muss die optimale MOI (Multiplizität der Infektion) für spezielle Zellen ermittelt werden; daher ist es erforderlich, das Lentiviren-Titer zu bestimmen.
Viele lentivirale Vektoren sind von HIV-1 abgeleitet. HIV-1 p24 ist das virale Kapsidprotein. p24-ELISA-Assays werden entwickelt, um die Menge an p24 in den Lentivirus-Proben zu bestimmen, welche proportional zur Menge der lentiviralen Partikel ist. p24-ELISA ist ein Standard-Sandwich-ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).
Die 96-Well-Mikrotiterplatten sind mit einem HIV-1 p24-spezifischen monoklonalen Maus-Antikörper vorbeschichtet. Das p24-Antigen in der Probe wird während der Probeninkubation spezifisch an den immobilisierten Antikörper gebunden. Das gebundene Antigen reagiert dann mit einem biotinylierten polyklonalen HIV-1-p24-Detektionsantikörper vom Kaninchen.
Lieferumfang: Das Kit beinhaltet eine mit HIV-1 p24-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, einen Standard aus rekombinantem HIV-1 p24 (100 µl), biotinylierte HIV-1 p24-Detektionsantikörper (10 ml), HRP-konjugierte Streptavidin-Peroxidase (100 µl), Proben-Lysepuffer (5 ml), Assay-Verdünner (25 ml), 10× Platten-Waschpuffer (25 ml), TMB-Substrat (10 ml), TMB-Stopplösung (10 ml) und 2 Platten-Verschlussfolien.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Anwendungen vorgesehen.