Kapselgehörschützer, K2
Lieferant: Uvex
uvex K2
UVEX2600.002EA 36.5 EUR
UVEX2600.002
Kapselgehörschützer, K2
Kapselgehörschützer Lärmschutz-Kapselgehörschützer
Der K2 Kapselgehörschutz vereint eindrucksvoll einen hohen Grad an Schutz mit dem großartigen Design der weichen Oberflächen. Diese Ohrenschützer schmiegen sich angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.
  • Einfache Längenverstellung
  • Leicht anpassbar für perfekten Sitz
  • Gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
  • Kapselpolster aus extra softem Memory Foam
  • Design mit geringem Gewicht und kleinem Kapselvolumen
SNR: 32 dB
Zertifizierungen: EN 352-1