DREL Komplettlabor für die Wasserqualität
Lieferant: Hach
HACH2922401EA 7510 EUR
HACH2922401
DREL Komplettlabor für die Wasserqualität
Umwelt-Prüfkits
Dieses Komplett-Wasserlabor besteht aus einem portablen Spektralphotometer DR 1900 und einem Digitaltitrator mit allen benötigten Reagenzien und Geräten für ca. 100 Tests auf 24 verschiedene Parameter, übersichtlich geordnet in einem robusten Tragekoffer.
  • Beinhaltet robuste Messgeräte, abgemessene Reagenzien, die vor Umwelteinflüssen geschützt sind, sowie Geräte und Laborutensilien
  • Die Messgeräte können mit Batterien betrieben werden, sodass die Tests direkt vor Ort durchgeführt werden können, ohne Sorge um Probenerhaltung und Handhabung
  • Das robuste Kit ist für raue Feldbedingungen ausgelegt
  • Das neue portable Spektralphotometer DR1900 ist unglaublich leicht (1,49 kg) mit Batterie, und kann TNT+ Vials lesen
Inklusive zweier Testkit-Koffer mit Formeinsätzen. Ein Koffer enthält die Messgeräte und Zubehör, der andere enthält Reagenzien und Testgeräte. Der Messgerätekoffer bietet zusätzlichen Stauraum für ein optionales pH-Messgerät, ein portables Trübungsmessgerät und zwei Fühler.
Lieferumfang: Jedes Labor enthält: DR 1900 Spektralphotometer, Akku, abgestimmte 1"-Glasküvetten, Messgerätekoffer, Reagenzien-/Gerätekoffer, Reagenzienset, Geräteset, Küvetten-Adapter, Netzteil.