Labormühle, MultiDrive basic
Lieferant: IKA
412-0322EA
3580
EUR
412-0322
412-0324
412-0323
Labormühle, MultiDrive basic
Mühlen
Egal ob harte, weiche oder faserige Proben – der Zerkleinerer MultiDrive erledigt die unterschiedlichsten Zerkleinerungsaufgaben von der Vor- bis zur Feinzerkleinerung. Mit dem MultiDrive basic können Proben gemixt oder gemahlen werden.
- Hohe Motorleistung und variable Drehzahlen garantieren eine sehr gute Zerkleinerungsperformance
- USB-Schnittstelle für eine komfortable Ansteuerung und Dokumentation
- Messer/Schläger aus Edelstahl
- Messer/Schläger aus Hartmetall für die Mahlkammer
- Bürstenloser Motor
- In Verbindung mit der MI 250 Mahlkammer ersetzt MultiDrive basic die M 20 Mühle
Ideal zum Vermahlen, Pulverisieren oder Zerkleinern von Proben für Routine-Analysen im Chargenbetrieb oder im kontinuierlichen Verfahren.
Die Möglichkeit zur Intervallprogrammierung ist per Taste einfach zuschaltbar. Bei der Vorzerkleinerung harter Proben oder für die extragründliche Durchmischung ist der Intervallbetrieb von Vorteil. In den Mahlbecher ist ein Kühlungssystem integriert, sodass eine indirekte Wärmeabfuhr möglich ist. Mahlgut und Kühlmittel bleiben somit getrennt.
Die Mühle kann für harte (bis Mohs-Härte 5), trockene und spröde Materialien verwendet werden. Sie ist mit einem Timer sowie einem integrierten Kühlwasseranschluss ausgestattet, und das Mahlgut kann in der Mahlkammer mit Trockeneis gekühlt werden.
Zertifizierungen: IP-Schutzart nach DIN EN 60529: IP 31
Zubehörinformationen: IKA MultiDrive MI 250 is a vessel with beater. It is used in combination with IKA MultiDrive basic for dry grinding of a variety of applications, such as woods, pet food, frozen product, plastic. Operating principle is cutting/impact. Useable volume max. 250 ml. Feed hardness max. 5 Mohs.
IKA MultiDrive MI 400 is a vessel with beater. It is used in combination with IKA MultiDrive basic for dry grinding of a variety of applications, such as woods, pet food, frozen product, plastic. Operating principle is cutting/impact. Useable volume max. 400 ml. Feed hardness max. 5 Mohs.
IKA MultiDrive BL 2000 is a vessel with mixing knife. BL 2000 is a vessel with mixing knife and is particularly useful in combination with IKA MultiDrive basic for wet grinding of a variety of applications, such as meat, sausage, soy beans, silage, vegetables. Process type batch. Useable volume max. 2000 ml. Feed hardness max. 5 Mohs.
IKA MultiDrive MI 400 is a vessel with beater. It is used in combination with IKA MultiDrive basic for dry grinding of a variety of applications, such as woods, pet food, frozen product, plastic. Operating principle is cutting/impact. Useable volume max. 400 ml. Feed hardness max. 5 Mohs.
IKA MultiDrive BL 2000 is a vessel with mixing knife. BL 2000 is a vessel with mixing knife and is particularly useful in combination with IKA MultiDrive basic for wet grinding of a variety of applications, such as meat, sausage, soy beans, silage, vegetables. Process type batch. Useable volume max. 2000 ml. Feed hardness max. 5 Mohs.
Bestellinformation: MultiDrive bietet das richtige Gefäß für jede Zerkleinerungsaufgabe. Gefäße müssen separat bestellt werden.
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart