Muffelöfen mit Klapptür, Tmax 1100 °C und Standard-Controller B 510, L 3/11 - L 40/11
Lieferant: Nabertherm
Nabertherm
455-1812EA 6960 EUR
455-1812 455-1715 455-1519 455-1518 455-1716 455-1718 455-1001 455-1089 455-1088 455-0992 455-0991 455-1302 455-1522 455-0993 455-1301 455-1303 455-1087 455-1809 455-1709 455-0998 455-1308 455-1803 455-0999 455-1309 455-1804 455-1708 455-1311 NABEL-404K1LN1 455-1511 455-1513 455-1810 455-1512 455-1710 455-1094 455-1095 455-1097
Muffelöfen mit Klapptür, Tmax 1100 °C und Standard-Controller B 510, L 3/11 - L 40/11
Öfen Veraschungs- und Muffelöfen
Die Muffelöfen L 3/11 – L 15/11 sind die ideale Wahl für den täglichen Einsatz im Labor. Diese hochwertigen Modelle verfügen über ein modernes und attraktives Design und sind sehr zuverlässig. Sie sind standardmäßig mit einer Klapptür ausgestattet.
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Die Klapptür (L-Modelle) kann auch als Ablage genutzt werden
  • Abluftöffnung in der Ofenrückwand
  • Geräuscharmer Betrieb dank Halbleiterrelais
  • Definierte Anwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Die Beheizung erfolgt von zwei Seiten durch keramische Heizplatten (Beheizung von drei Seiten bei Muffelöfen L 24/11 - L 40/11). Die keramischen Heizplatten mit integriertem Heizdraht sind spritz- und abgasgeschützt und einfach auszuwechseln. Es werden nur Isoliermaterialien verwendet, die nicht als krebserregend gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind.
Der Ofen ist mit einem B 510 Standard-Controller mit LC-Display ausgestattet, welcher 5 frei einstellbare Programme und 4 Segmente sowie 2 Extra-Funktionen bietet. Diese Controller verfügen über eine PID-Mikroprozessor-Regelung mit Selbstdiagnosesystem und integrierter Prozessdokumentation. Mit den B 510 Controllern kann der Abzug mit Ventilator oder Katalysator automatisch aktiviert werden (nicht bei Modell L 15).
Bestellinformation: Alle Geräte benötigen eine einphasige 230-V-Stromversorgung, außer L 24 und L 40 (400 V 3/N/PE). Optionales Zubehör wie z.B. eine Entlüftung, Entlüftung mit Ventilator oder Katalysator, Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, nach EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Schutzgasanschluss an der Rückwand des Ofens. Manuelle oder automatische Gasversorgungssysteme stehen auch zur Verfügung. Entsprechende Modelle mit Hubtüren, verschiedene Tmax und anderen Steuerungen sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Bitte beachten Die maximale Dauerbetriebstemperatur sollte 50 ˚C unter der 'Maximaltemp.' des jeweiligen Modells liegen.
Hinweis zu den Aufheizzeiten: Bei Anschluss an 230 V 1/N/PE bzw. 400 V 3/N/PE.
* Temperaturgleichmäßigkeit von ±5 K im leeren Nutzraum über 800 °C.