Diese Baumwoll/Polyester-Handschuhe mit doppelter Nitrilbeschichtung schützen die Hand und den Unterarm vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abschürfungen.
- Baumwoll-Liner absorbiert Schweiß für langanhaltenden Tragekomfort bei gleichzeitig guter mechanischer Widerstandsfähigkeit
- Für Arbeiten in feuchten oder fettigen Arbeitsbereichen notwendige Undurchlässigkeit
- Grob strukturierte Oberfläche an der Handfläche
- Ergonomische Passform
- Ohne Naturkautschuk
- Handgelenkschutz
Ideal für Arbeiten mit starker Beanspruchung oder den Umgang mit gefährlichen Chemikalien und Lösemitteln über längere Zeiträume.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4112X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN ISO 374-5 (VIRUS), Kat. III
Für Lebensmittelkontakt zugelassen.