Die Veraschungsöfen LVT 3/11 bis LVT 15/11 sind speziell für die Veraschung im Labor konzipiert. Ein spezielles Lufteinlass- und Auslasssystem ermöglicht einen Luftaustausch von mehr als sechs Mal pro Minute. Die einströmende Luft wird vorgewärmt, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu gewährleisten.
- Beheizung von zwei Seiten
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das vor Dämpfen und Spritzern geschützt und leicht austauschbar ist
- Ausschließlicher Einsatz von Dämmstoffen ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP). Dies bedeutet ausdrücklich, dass die als „feuerfeste keramische Mineralwolle“ (RCF) eingestufte und möglicherweise krebserregende Aluminiumsilicatwolle nicht verwendet wird
- Hubtür (LVT) mit heißer Oberfläche, die vom Bediener weg zeigt
- Gute Temperaturgleichmäßigkeit durch Vorwärmen der Zuluft
- Luftaustausch mehr als sechs Mal pro Minute
Der Ofen ist mit der Steuerung B510 mit Touchscreen-Display ausgestattet, die über 5 frei einstellbare Programme und 4 Segmente sowie 2 Zusatzfunktionen verfügt. Diese Steuerungen werden per PID-Mikroprozessor gesteuert und haben einen Selbstdiagnosesystem und integrierte Prozessdokumentation.
Minuten bis Tmax ohne Beladung und bei Standardspannung: 120
Bestellinformation: Optionales Zubehör wie Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Temperaturabschaltung zum thermischen Schutz Klasse 2, gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz von Ofen und Beladung, Zugangsöffnung für Thermoelement. Entsprechende Modelle mit Klapptüren, unterschiedliche Tmax und anderen Steuerungen sind ebenfalls erhältlich. Bitte suchen Sie die Website für weitere Details auf.
Bitte beachten Die maximale Dauereinsatztemperatur sollte 50 °C unterhalb der „Max. Temp.“ des in der obigen Tabelle gezeigten Modells liegen.
Außenabmessungen beinhalten das Abluftrohr (Ø 80 mm).