Dieses System dient zur Vollentsalzung von Leitungswasser für Befeuchtungssysteme von BINDER Klimaschränken. Das Ionenaustauscher-System besteht aus einem Druckbehälter, einer Einweg-Filterkartusche und einem Druckbehälterdeckel.
- Unabhängig von der Trinkwasserqualität einsetzbar
- Robustes System mit Sicherheits-Druckbehälter
- Prozesssicherer Wechsel der Einweg-Kartusche bei Erschöpfung des Harzes
- Permanente Anzeige des Betriebszustandes des Wasseraufbereitungsssystems
Die kontinuierliche Überwachung der Wasserqualität ist beim Pure Aqua Service in den Deckel integriert und zeigt mithilfe von farbigen LEDs den aktuellen Betriebszustand des Filtermediums an.
Lieferumfang: Inklusive Filterkartusche, Sicherheits-Druckbehälter, Druckbehälterdeckel mit LED-Anzeige, Netzteil, 2-m-Druckschlauch (beidseitig mit ¾“-Anschluss).