NeutraKlean Reinigungsmittel-Konzentrat, steril
Lieferant: Contec
NeutraKlean
CONTSBC015NKEA 281 EUR
CONTSBC015NK
NeutraKlean Reinigungsmittel-Konzentrat, steril
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Neutrales Reinigungsmittel mit destilliertem Wasser. NeutraKlean ist ein schonendes, nicht schäumendes und neutrales Reinigungsmittel, das zur Reinigung von Reinräumen in der Biowissenschaft entwickelt wurde.
  • Neutraler pH-Wert nach der Verdünnung und so für alle Bereiche im Reinraum geeignet
  • Auf 0,2 Mikrometer in einem Reinraum der Klasse C unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A filtriert, wodurch das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
  • Wenig schäumende Reinigungswirkung, ideal zum Einsatz auf Fußböden, Wänden und Labortischen geeignet
  • Steril und damit ideal für Reinräume der höheren Klassen
  • Eine niedrige Menge an Tensiden gewährleistet wenig Rückstände, die außerdem leicht beseitigt werden können
  • Einzeldosiskonzentrat eliminiert Verdünnungsfehler und eignet sich ideal für große Bereiche in Reinräumen
Der neutrale pH-Wert zwischen 6,5 und 8,0 nach der Bestrahlung macht dieses Reinigungsmittel ideal für die Reinigung von geringen Partikelmengen nach Wartungsarbeiten und die Beseitigung von Rückständen von Desinfektionsmitteln sowie allgemeinen Verschmutzungen.
Contec Sterile NeutraKlean wird als Einzeldosiskonzentrat geliefert und wurde für die Verwendung als Verdünnung in 5 l Wasser geeigneter Qualität entwickelt, wodurch es kosteneffektiv für große Bereiche in Reinräumen verwendet werden kann. Mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 8,0 nach der Verdünnung ist Contec Sterile NeutraKlean ideal für die Reinigung von geringen Partikelmengen nach Wartungsarbeiten und die Beseitigung von Rückständen von Desinfektionsmitteln sowie allgemeinen Verschmutzungen geeignet.
Das Produkt wurde unter einer Luftströmung der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C auf 0,2 μm filtriert und abgefüllt, und dann bei mindestens 25 kGy gammabestrahlt, um zu gewährleisten, dass das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist.
Verpackung: 4 Flaschen (150 ml) sind zusammen doppelt verpackt und bieten so eine einfache Zugänglichkeit zu pharmazeutischen Reinräumen.