Die kabellosen Mikroskope der Visiscope®-260-Serie sind in verschiedenen Versionen als binokulares Stereomikroskop, mit binokularem Stereozoom und mit trinokularem Stereozoom erhältlich. Ideal für Hochschul- und Laboranwendungen.
- Hellfeld-Beobachtungsmethode für Durchlicht- und Auflicht-Betrachtungen
- Optisches Greenough-System
- 360° drehbarer Kopf
- Langlebige EcoLED-Beleuchtung
- Wiederaufladbare Ni-MH-Akkus für bis zu 12 Stunden Nutzung
Die Stereo-Zoom-Modelle verfügen über einen parfokalen, achromatischen Zoom.
Bestellinformation: Rechargeable batteries not included.
Lieferumfang: Lieferung gebrauchsfertig mit Okular, Objektiv, Multi-Plug-Netzteil, Staubschutz und Bedienungsanleitung (digitale Version, herunterladbar).