- Home
- Wasseraufbereitungssysteme
- Reinstwassersysteme
- Reinstwassersystem, G-Serie
Reinstwassersystem, G-Serie
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
171-1096EA
8420
EUR
171-1096
171-1094
171-1095
171-1465
171-1466
171-1464
Reinstwassersystem, G-Serie
Wasseraufbereitungssysteme
Reinstwassersysteme
Dieses leistungsstarke und intuitive Laborwasser-Reinigungssystem macht aus Leitungswasser hochwertiges und konsistentes Reinstwasser vom Typ I und EDI-basiertem Typ II. Die Wasserqualität erfüllt oder übertrifft die Wassernormen ASTM, CLSI, CAP bzw. ISO Typ I.
- Einfache und intuitive Wasserentnahme über den Dispenser oder die zentrale Steuerung
- Zentrale Steuereinheit bestehend aus einem wasserdichten 8-Zoll-Touchscreen, der vollständige Kontrolle über die Systemleistung bietet
- Ein Wassersystem kann mehrere Dispensereinheiten betreiben (“1 + N Modus")
- Dispensieren mit Flussraten von bis zu 2 l/min und volumetrische Abgabe möglich
- RFID-gekennzeichnete Verbrauchsmaterialien für einfachere Rückverfolgung von Lebensdauer und Leistung
- Drahtloskommunikations-Option zur Steuerung mehrerer Dispenser und der zentralen Steuereinheit (optional erhältlich)
- Echtzeit-TOC- und Widerstands-/Leitfähigkeitsüberwachung
- Wichtige Informationen (Wasserqualität, Systemstatus, Warnungen) werden dem Anwender stets auf der Dispensereinheit und der zentralen Steuereinheit angezeigt (Daten werden für bis zu 2 Jahre gespeichert, herunterladbar)
Das Grafikdisplay des VWR-Wassersystems führt den Anwender durch den Systembetrieb sowie die Leistungsdaten, die Fehlersuche und die Wartung und kann für verschiedene Zugriffsebenen passwortgeschützt werden.
Anwendungen (Typ I - Reinstwasser): Vorbereitung der mobilen Phase für die HPLC; Herstellung von Reagenzienblindlösungen; Probenverdünner für GC, HPLC, ICP-MS, AA und andere Analyseverfahren; Herstellung von Puffern und Nährmedien für Säugetierzellkulturen; Herstellung von molekularbiologischen Reagenzien.
Anwendungen (Typ II - EDI-Wasser): Herstellung von chemischen und Bioreagenzien; Herstellung von Nährmedien; Herstellung von Lösungen für chemische Analysen (wie HPLC und ICP); klinische Analysesysteme; Spülung von medizinischen Geräten und Instrumenten; Serum- und Blutfraktionierung; Augenheilmittel
Zertifizierungen: Das VWR-Wassersystem wird mit Konformitätsbescheinigung geliefert, welche bestätigt, dass das System nach den Standardarbeitsanweisungen (SOPs) gefertigt und im vollständig montierten Zustand getestet wurde, sowie mit einem Kalibrierzertifikat für die im System eingebauten Temperatur- und Widerstandsmessgeräte. Verbrauchsmaterialien werden automatisch mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Die Produktionsstätte ist nach ISO 9001 (2015) und ISO 140001 zertifiziert.
Bestellinformation: Für ein vollständiges System müssen die Produktionseinheit und zwingend notwendiges Zubehör bestellt werden. Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie die Wandhalterung, Reinigungskartuschen und das Wireless-Upgrade-Kit sind separat erhältlich.
Bitte beachten Sie: Für das G5-System muss eine Einheit des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden; für das G10-System müssen zwei Einheiten des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden. Bitte bestellen Sie für das G15-System zwei Einheiten des RO-Packs 171-1277 (16 l/h).
Bitte beachten Sie: Für das G5-System muss eine Einheit des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden; für das G10-System müssen zwei Einheiten des RO-Packs 171-1276 (12 l/h) bestellt werden. Bitte bestellen Sie für das G15-System zwei Einheiten des RO-Packs 171-1277 (16 l/h).
Lieferumfang: VWR G5 System Starter Setup (171-1464) beinhaltet 1 × VWR G5 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR, 1 × VWR AC Pack , 1 × VWR P Pack, 1 × VWR RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR.
VWR G10 System Starter Setup (171-1465) beinhaltet 1 × VWR G10 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR, 1 × VWR AC Pack , 1 × VWR P Pack, 2 × VWR RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR.
VWR G15 System Starter Setup (171-1466) beinhaltet 1 × VWR G15 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR, 1 × VWR AC Pack , 1 × VWR P Pack, 2 × VWR RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR.
VWR G10 System Starter Setup (171-1465) beinhaltet 1 × VWR G10 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR, 1 × VWR AC Pack , 1 × VWR P Pack, 2 × VWR RO Pack, 12 L/H, 1 × VWR U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR.
VWR G15 System Starter Setup (171-1466) beinhaltet 1 × VWR G15 System mit TOC, 1 × 0,2 μm PES Endfilter für VWR, 1 × VWR AC Pack , 1 × VWR P Pack, 2 × VWR RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR U Pack (niedriger TOC), 1 × VWR Reinigungs pack , 1 × Auslaufschutz für VWR, 1 × Dispenserkit, 1 × Tankentlüftungsfilter für VWR, 1 × UV-Sanitisierungmodul für VWR Tank, 1 × 30L PE Tank mit Sensoren für VWR.
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart