DNase-I-Verdau-Kit, peqGOLD
Lieferant: Avantor
VWR® Peqlab peqGOLD
13-1091-00EA 13.9 EUR
13-1091-00 13-1091-01
DNase-I-Verdau-Kit, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das peqGOLD DNase I Verdau Kit ist für die Verwendung mit peqGOLD RNA-Extraktionsprotokollen optimiert. Normalerweise ist ein DNase I Verdau für RNA, die mit peqGOLD RNA Mini-Columns gereinigt wurde, nicht erforderlich, da unsere auf Kieselsäure basierende Spinsäulentechnologie den Großteil der DNA ohne enzymatischen Verdau effizient entfernt. Bestimmte empfindliche RNA-Anwendungen können jedoch eine weitere DNA-Entfernung erfordern.
  • Effiziente Entfernung kontaminierender DNA aus RNA-Präparaten
  • Frei von RNasen und Inhibitoren
Reaktionszeit: 15 bis 20 Minuten in der Säule bei 20 bis 30 °C
Aktivität: 10,000 Kunitz Einheiten/mg
Eine Kunitz-Einheit ist definiert als die Menge an DNase I, die einen Anstieg von A260 um 0.001 pro Minute pro Milliliter bei 25 °C, pH 5,0, mit hochpolymerisierter DNA als Substrat bewirkt.
Lieferumfang: Das Kit enthält RNase-freie DNase I und DNase I Verdaupuffer.
Bitte beachten Lagerung/Stabilität: Bei -20 °C lagern. Das peqGOLD DNase I Verdau-Kit ist mindestens 12 Monate ab Kaufdatum stabil, wenn sowohl DNase I als auch DNase Verdaupuffer bei -20 °C gelagert werden.