Eriochromcyanin R, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens C.I. 43820
Lieferant: VWR Chemicals
86168.130EA
63.6
EUR
86168.130
Eriochromcyanin R, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens C.I. 43820
Eriochromcyanin R
Formel:
C₂₃H₁₅Na₃O₉S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012411 CAS-Nummer: 3564-18-9 EINECS: 222-641-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Loss on drying (105°C) | Max. 10,0 % |
Absorption Max. (buffer pH 7.0) | 434 --> 440 nm |
Spec.absorptivity(Lm;0.02g/l;pH 7.0;dry) | 130 --> 200 |