Ultratiefkühlschränke, HERAfreeze™ Serie HDE
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
HERAHDE30086FVEA 0 EUR
HERAHDE30086FV HERAHDE50086FV HERAHDE40086FV HERAHDE60086FV
Ultratiefkühlschränke, HERAfreeze™ Serie HDE
Die Ultratiefkühlschränke der HDE-Serie ermöglichen eine zuverlässige und nachhaltige Lagerung und sparen gleichzeitig Betriebskosten ein. Die Geräte sind anwenderfreundlich, ganz nach dem Motto "plug in and go"; keine Installation erforderlich. Die Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive bietet nachhaltige Leistung mit einer Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können. Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit einer benutzerfreundlichen Touchscreen-Bedienoberfläche.
  • Geringe Maximalabweichung zur Sicherstellung des Schutzes von Proben im gesamten Tiefkühlschrank
  • Geringe Temperaturerholzeit von nicht mehr als 14 Minuten
  • Anschluss an DeviceLink™ Hub möglich
  • Umweltfreundlichkeit und geringere HVAC-Kosten
  • Verbrauch von nur 11,2 kWh/Tag (je nach Größe)
  • Geringere Wärmeabgabe verringert die HVAC-Kosten
  • Natürliche Kühlmittel sind konform mit den EU-Verordnungen R170 und R290 zu F-Gasen
  • Umweltfreundliche, wasserdampfgeschäumte Isolation
Die Serie umfasst 4 Modelle mit Kapazitäten von 300, 400, 500 und 600 2-Zoll-Boxen. Mit nur 50 dBA sind sie so leise, dass sie direkt im Labor aufgestellt werden können. Die Geräte haben eine geringe Temperaturerholzeit (nicht mehr als 14 Minuten) und eine lange Aufwärmzeit (von –80 auf –50 °C in 5 Stunden). Sie reduzieren außerdem die Lagerfläche um bis zu 25%, sodass wertvoller Platz im Labor gespart wird. Hergestellt in einer preisgekrönten Produktionsstätte ohne Abfall für die Mülldeponie.
Die Proben werden durch fortschrittliche Sicherheitsfunktionen geschützt: Alarmeinstellungen, Zugriffscode zum Schutz der eingestellten Sollwerte und für Vorhängeschlösser geeignete Türen. Das ergonomische Design ist gekennzeichnet durch einhändiges Öffnen und Schließen der Tür, Display auf Augenhöhe und rückenfreundliches Be- und Entladen der Racks
durch erhöhten unteren Einlegeboden. Fünf innere Türen verringern die Umgebungstemperatur während der Probenentnahme.
Temperaturbereich: −86 bis −50 °C.