Barbitursäure, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 2,4,6-TrihydroxypyrimidinN,N'-Malonylharnstoff
86178.180EA 83.5 EUR
86178.180 86178.130
Barbitursäure, AnalaR NORMAPUR®
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molekulargewicht: 128,09 g/mol
MDL Number: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7