Immersionsöl nach ISO 8036 für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
1.03699.0100EA 113 EUR
1.03699.0100
Immersionsöl nach ISO 8036 für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Dieses qualitativ hochwertige, halogenfreie Standard-Immersionsöl nach der internationalen Norm ISO 8036 bietet einen definierten Brechungsindex und ausgezeichnete Homogenität. Indem die Ablenkung der Lichtstrahlen beinahe völlig ausgeschaltet wird, steigert es wesentlich die Leistungsfähigkeit der Objektive.
  • Capcity 2500 slides / 100 ml
Die ISO-Zertifizierung gewährleistet eine einheitliche Leistung in Bezug auf optische Eigenschaften, Referenztemperatur, Autofluoreszenz, Spektralbereich, Dichte, Viskosität und Zusammensetzung. Das vorliegende Immersionsöl wird seit Jahrzehnten erfolgreich mit einigen der hochwertigsten Öl-Immersionsobjektiven der Welt ohne negativen Einfluss auf die optische Qualität eingesetzt.
Bitte beachten Bei 15 bis 25 °C lagern.