Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol 0,6 - 1,0%
HONC32211-195LEA
17333.56
EUR
HONC32211-195L
HONC32211-18L
32211-2.5L
HONC32211-7L
32211-1L
32211-6X1L
32211-4X2.5L
Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molekulargewicht: 119,38 g/mol Siedepunkt: 60-62 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: -63 °C Dichte: 1,48 g/cm3 (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1,III REACH-Nummer: 05-2114614906-45 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (GC) | complying |
Assay (GC) | 99.0 - 99.4 % |
Boiling range | 60 - 62 °C |
Density (D 20/20) | 1.476 - 1.483 |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.00005 % |
Acid and Phosgene | complying |
Aluminium (Al) | Max. 0.00005 % |
Boron (B) | Max. 0.000002 % |
Barium (Ba) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.00005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.000005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.000002 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.000002 % |
Copper (Cu) | Max. 0.000002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.00001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.000002 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.000002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.000005 % |
Tin (Sn) | Max. 0.00001 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.00001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0001 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 0.00001 % |
Aldehydes, Ketones (as CH₃CocH₃) | Max. 0.005 % |
Carbonyl compounds (as CO) | Max. 0.005 % |
Dichloromethane (GC) | Max. 0.01 % |
Ethanol (GC) | 0.6 - 1.0 Gew.% |
Tetrachloroethene (GC) | Max. 0.01 % |
Tetrachloromethane (GC) | Max. 0.01 % |
Trichloroethene (GC) | Max. 0.01 % |
Other Impurities (GC) | Max. 0.1 % |
Reaction against H₂SO₄ | complying |
Appearance of the substance | complying |
Suitability for determinations with dithizone (ISO) | complying |