VWR®, Drahtkorb mit 2 Griffen
Lieferant: VWR Collection
215-4228EA 148 EUR
215-4228 215-4229 215-4230
VWR®, Drahtkorb mit 2 Griffen
Körbe Drahtkörbe
Diese Drahtkörbe bestehen aus rostfreiem, elektrolytisch poliertem Edelstahl.
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Zwei einfahrbare Griffe
  • Bodenrahmen ist stapelbar
Zur Sterilisation von Laborzubehör geeignet.