Dichloressigsäure, GPR RECTAPUR®
Gefahr
Synonyme: DCA
87085.290EA 121 EUR
87085.290 87085.230
Dichloressigsäure, GPR RECTAPUR®
Dichloressigsäure
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
Molekulargewicht: 128,94 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–4 °C
Dichte: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN-Nummer: 1764
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.560 - 1.570
Identity (IR) passes test