Isonicotinsäure, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: γ-Picolinsäure4-Picolinsäure4-Pyridincarbonsäure
87093.230EA 89.1 EUR
87093.230
Isonicotinsäure, GPR RECTAPUR®
Isonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
Molekulargewicht: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 315…319 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2