Natriumbromat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87070.460EA
709
EUR
87070.460
87070.230
87070.290
Natriumbromat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium bromate
Formel:
BrNaO₃ Molekulargewicht: 150,89 g/mol Schmelzpunkt: 381 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003476 CAS-Nummer: 7789-38-0 EINECS: 232-160-4 UN-Nummer: 1494 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
pH (5 %) | 5 --> 9 |
Br (Bromide) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |