Laurinsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Dodecansäure
87071.290EA 52 EUR
87071.290 87071.180 87071.460
Laurinsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Laurinsäure
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Molekulargewicht: 200,32 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002736
CAS-Nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Melting point 43 --> 45 °C