Standards für die Gesamtsäurezahl (TAN)
Lieferant: Avantor
VWR®
99345.202EA 252 EUR
99345.202 99351.001 99343.202 99351.154 99349.154 99343.001 99349.001 99345.001 99347.154 99347.001 99346.001 99344.202 99346.202 99350.154 99350.001 99344.001 99348.154 99348.001
Standards für die Gesamtsäurezahl (TAN)
Standards Mineralölindustrie-Standards
Die Standards für die Gesamtsäurezahl (Total Acid Number, TAN) werden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration eingesetzt werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit den internationalen Testverfahren ASTM D664 / IP 177 zertifiziert.
  • Insbesondere für die Analyse von gebrauchten Ölen und Schmierstoffen
  • Säurezahl (TAN) gemäß ASTM D664 / IP 177 getestet und zertifiziert
  • Vollständige Rückführbarkeit auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
Zertifizierungen: Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit der zweifachen UKAS-Akkreditierung nach ISO 17025 und ISO 17034. Diese doppelte Akkreditierung gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die weltweit zuverlässigsten zertifizierten Daten.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Konzentrationswert ist die nominelle Konzentration für den TAN-Wert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.