USB Kamera, Moticam® Pro S5 Lite
Lieferant: Motic
Moticam®
630-3101EA 1221 EUR
630-3101
USB Kamera, Moticam® Pro S5 Lite
Kameras
Hochwertige sCMOS-USB-Kamera Moticam® Pro S5 Lite für die Mikroskopie für ein ultimatives Bildergebnis bei Niedriglicht-Situationen in Fluoreszenz und Polarisation.
  • Hohe Bildfrequenz
  • sCMOS-Sensoren mit hinterleuchteter Sensortechnologie
  • USB 3.1 Schnittstelle
  • Ideal für Fluoreszenz-Anwendungen
  • Motic Images Plus 3.0 Software
Niedriges Licht, Schnelle Phänomene – Moticam Pro S5 Lite bietet eine mittlere Auflösung von 5 MP für alle biologischen/medizinischen Bereiche und zeigt eine erstklassige Empfindlichkeit bei Niedriglicht-Situationen in Fluoreszenz und Polarisation. Das Auslesen der Global Shutter-Daten hilft, die Datenübertragung von schnellen Phänomenen, einzelligen Organismen bis hin zu industriellen Arbeiten mit Uhrwerken oder Extrusionsprozessen zu beschleunigen.
Bestellinformation: Separat zu kaufen – C-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser muss dieselbe Marke wie Ihr Mikroskop haben, mit Ihrem Mikroskopmodell kompatibel sein und der Größe Ihres Moticam-Chips entsprechen.
Lieferumfang: Beinhaltet CS-Ringadapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-dot Kalibrierungsobjektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux.
Bitte beachten Minimale Computervorraussetzungen – 2GHz dual-core, RAM Speicher 2GB, Videospeicher min. 512 MB.