Zelldichte-Messgerät, Ultrospec™ 10
Lieferant: Biochrom
Ultrospec™
634-0882EA 1430 EUR
634-0882
Zelldichte-Messgerät, Ultrospec™ 10
Dichtemessgeräte
Das Ultrospec 10 Zelldichte-Messgerät ist ein tragbares Instrument, das Wachstumsraten von E. coli, sowie anderen Bakterien und Hefen in Suspension bei 600 nm messen kann.
  • Verschüttetes ist leicht von der glatten Oberfläche abzuwischen, und der Küvettenfachbereich kann sterilisiert werden
  • Einfache Bedienung, Reinigung und Sterilisation
  • Ergebnisse können zum Speichern und späteren Abrufen auf einen PC übertragen werden
Das leichte Gerät kann in den Bereich des Labors, in dem die Zellen gezüchtet werden, in Inkubationsschränken oder unter anaeroben Bedingungen verwendet werden.
Bitte beachten Nicht empfohlen zur Verwendung mit Säugerzelllinien.