VWR®, Filter mit niedrigem Stickstoffgehalt, Sorte 521
Lieferant: VWR
VWR®
516-0316EA 13.7 EUR
516-0316
VWR®, Filter mit niedrigem Stickstoffgehalt, Sorte 521
Filter Filterpapiere Quantitatives Filterpapier
Filter mit niedrigem Stickstoffgehalt zur Bestimmung des Stickstoffgehalts in in Säure gelösten Stahl- und Eisenproben. Filtration von feinen Niederschlägen zum Auflösen nach der Kjeldahl-Methode.