Sie suchten nach: Tischhomogenisatoren
54  results were found
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (432-0367)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der VWR® Bead Mill Homogenisator gehört zur neuesten Generation von Bead Mill Homogenisatoren. Dieses wirtschaftliche System ist speziell für das Mahl...
UOM: null
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die VWR® Bead Mill MAX ist das Spitzenmodell unter den VWR Kugelmühlen-Homogenisatoren. Die VWR Bead Mill MAX wurde zum Mahlen, Lysieren oder Homogeni...
Artikel-Nr: (412-0167)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kugelmühle für die Zerkleinerung kleiner Probenvolumina, auch zum Schütteln/Mischen von Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geeignet. Breiter Anwendun...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese kompakten Homogenisatoren eignen sich für alle Standard-Dispergieraufgabenn. Die Robustheit und Stabilität der Homogenisatoren verhindern Pulsat...
Aktion
Artikel-Nr: (432-0366)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der VWR® Mini Bead Mill Homogenisator mit 4 Plätzen ist ein kompakter und kraftvoller Bead Mill Homogenisator
UOM: null
Lieferant: Bertin Instruments
Beschreibung: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Artikel-Nr: (431-0194)
Lieferant: KINEMATICA
Beschreibung: Stativmodell, Volumenbereich 0,1 ml bis 30 Liter. Das leistungsstarke Modell PT 6100 D wurde für speziell für genau reproduzierbar...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (432-0454)
Lieferant: Bertin Instruments
Beschreibung: Precellys® Evolution bietet optimale Robustheit, Sicherheit, Effizienz und Flexibilität. Das Gerät wurde speziell für Labore laut Biosicherheitsklasse...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (431-1268)
Lieferant: KINEMATICA
Beschreibung: Stativmodell, Volumenbereich 0,05 bis 2500 ml zum Dispergieren, Homogenisieren, Extrahieren, Mischen, Emulgieren und Suspendieren sowie für den Z...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (441-0750)
Lieferant: KINEMATICA
Beschreibung: Stativmodell, digital, Volumen 0,1 ml bis 10 l. Leistungsstarkes Gerät für eine breite Palette von Dispergier- und Homogenisierungsanwendung...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (432-0478)
Lieferant: Bertin Instruments
Beschreibung: Precellys® 24 Touch is the ideal laboratory homogeniser to prepare any kind of biological sample (animal and plant tissues, microorganisms) that can t...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (432-0274)
Lieferant: Bertin Instruments
Beschreibung: Minilys wurde speziell für Arbeitsabläufe in Labors mit geringem Durchsatz und für den persönlichen Gebrauch entwickelt. Das Gerät homogenisiert 3&nbs...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (432-0300)
Lieferant: KINEMATICA
Beschreibung: Stativmodell, Volumen von 0,1 bis 10000 ml. Stativ-Dispergiergerät mit leistungsstarkem Motor und platzsparendem schlankem Design zur leichten Handhab...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BERTP002511PEVT0A0)
Lieferant: Bertin Instruments
Beschreibung: The Precellys Evolution Touch is both flexible and efficient, giving users the ability to grind, homogenise or lyse any kind of sample.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Artikel-Nr: (ICNA116004500)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: FastPrep®-24 is used to homogenise biological samples. It lyses thoroughly and quickly any tissues and cells and thus allows easy and reproducible iso...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: The T 25 easy clean digital is a high-performance dispersing instrument with electronic speed control from 3000 - 25000 rpm for working volumes of 1 -...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom