Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Gummistopfen
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/35/18709635.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wählen Sie aus den folgenden Optionen, um Ihre Suche zu verfeinern. Mehrfachauswahl innerhalb eines Dropdown-Menüs kann vorgenommen werden. Klicken Sie auf OK, um Ihre Ergebnisse zu aktualisieren.
SearchResultCount:"41"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Saint-Gobain
Beschreibung:   Die weißen Stopfen aus Naturgummi garantieren eine absolute Dichtheit, auch bei fehlerhaftem Rand der zu verschließenden Röhren oder Behälter aus Glas...
Lieferant:  Saint-Gobain
Beschreibung:   Konische Stopfen aus grau-blauem Naturgummi, ohne Bohrungen.
Lieferant:  Saint-Gobain
Beschreibung:   Konische Stopfen aus grau-blauer Naturgummi, mit oder ohne Bohrungen.
Lieferant:  Saint-Gobain
Beschreibung:   Konische Stopfen aus grau-blauem Naturgummi, mit einer Bohrung.
Artikel-Nr: (SCOT292062803)
Lieferant:  DWK Life Sciences
Beschreibung:   This bromobutyl rubber closure provide a gas tight seal for all GL 45 laboratory bottles with sizes from 100 to 20000 ml.
UOM:  1 * 10 ST
Lieferant:  Saint-Gobain
Beschreibung:   Fluorelastomer Viton®. Hervorragende chemische Beständigkeit auch bei hohen Temperaturen.
Lieferant:  Saint-Gobain
Beschreibung:   Naturgummi, grau-blau.
Artikel-Nr: (VERN462008)
Lieferant:  Saint-Gobain
Beschreibung:   Rubber stopper, Farblos
UOM:  1 * 2.500 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 41
  1  2  3  4  5  6  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping