Sie suchten nach: Fußmatten
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Adhäsive Fussmatte mit 30 oder 60 Lagen aus Polyethylen mit niedriger Dichte hergestellt. Diese Matten entfernen Rückstände von Schuhsohlen und Rädern...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Matten werden aus Polyurethan mit niedrigerer Dichte hergestellt, sind ergonomisch und reduzieren Ermüdung. Die genoppten Matten sind für trocke...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: In Kombination mit den PureStep Matten sind diese Rahmen ideal für alle kritischen Bereiche, bei denen ein direkter Kontakt mit der Bodenoberfläche ni...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Matte bietet den Komfort einer Polyurethan-Matte und eignet sich für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100). Sie ist entwede...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reinraummatte, VWR® B´Mat, Für Reinraumnutzung: +, Blau, L×B: 800×900 mm, Stärke: 2,5
Artikel-Nr: (115-1060)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Anti-Ermüdungsmatten, VWR®, Für Reinraumnutzung: +, L×B: 600×900 mm
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die b'mat Bodenbeläge zur Dekontamination nutzen ein patentiertes Polymer, um über 98% der mit Schuhen und Rädern eingetragenen Partikel anzuziehen un...
Artikel-Nr: (590-0346)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Matte aus ableitfähigem Material mit fest montiertem Erdungskabel inklusive Klemme zum Anschluss an Erde.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Kontaminationskontrollmatten 4300 bestehen aus 40 Lagen klebstoffbeschichteten, klaren Polyethylenfolien auf einer Vinylgrundlage. Für den Ei...
Aktion
Lieferant: 3M
Beschreibung: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Lieferant: Texwipe
Beschreibung: Klebstoffbeschichtete Kontaminationskontrollmatten binden Partikel von Sohlen und Rädern von Geräten und bieten die effektivste Methode zum Entfernen ...
Lieferant: 3M
Beschreibung: Permanente Bodenmatten, Nomad™, Gebäudeeingänge, Für Reinraumnutzung: +, Braun, L×B: 900×600 mm
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Nomad™ Aqua Schmutzfangmatte 85 ist eine Hochleistungs-Eingangsmatte mit einer phthalatfreien, rutschfesten PVC-Rückseite für stark frequentierte ...
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: Halten Sie Ihre Toiletten sauberer und sorgen Sie mit diesen selbstklebenden Urinalmatten für einen besseren Tropf- und Spritzschutz.
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: Halten Sie Toilettenböden mit unseren selbstklebenden Matten trocken und sicher, wenn Menschen sich die Hände waschen. Die absorbierende Oberfläche sa...
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 ist eine Hochleistungs-Eingangsmatte mit rutschfester PVC-Rückseite für wenig frequentierte Anwendungen.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom