Sie suchten nach: Klinisches Diagnosezubehör
165  results were found
SearchResultCount:"165"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Beschreibung: This ELISA kit is intended for the qualitative detection of IgA class antibodies to SARS-CoV-2 virus in human serum and plasma for diagnostics of expo...
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Antikörpern (IgG und IgM) gegen SARS-CoV-2 in Vollblut, Serum oder Plasma. Ausschließlich zur Verwen...
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: To determine health function from a urine sample. The Urinalanalysis test strip fetures various colour change pads that indicate correct concentration...
Artikel-Nr: (GSDCCVAG4080A)
Lieferant: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Beschreibung: GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag rapid test completes the diagnostic panel of the Gold Standard Diagnostics Group for SARS-CoV-2 diagnostics: ELISA, RT-PCR, ...
UOM: 1 * 20 Tests
Artikel-Nr: (SARSSBK25)
Lieferant: BIOMIRE
Beschreibung: Dieser COV-Hygiene Xpress Nachweis Kit für den Nachweis von SARS CoV-2 auf Oberflächen und in Flüssigkeiten zeigt schnell ein Ergebnis und ist sofort ...
UOM: 1 * 25 Assays
Artikel-Nr: (720-1350)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Helicobacter pylori tests
UOM: 1 * 40 ST
Lieferant: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Beschreibung: Real-Time RT-PCR kit for the qualitative detection and discrimination of relevant mutations associated with SARS-CoV-2 variants: B.1.1.7 (UK), B.1.351...
Artikel-Nr: (720-1356)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: This test detects the cause of syphilis, Treponema Pallidum (TP).
UOM: 1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (720-1345)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: Schnelltests zum Nachweis des prostataspezifischen Antigens (PSA) oder von okkultem Blut im Stuhl.
UOM: 1 * 25 ST
Lieferant: Vyaire
Beschreibung: Blood Collection tube, BD Vacutainer®, BD Vacutainer®, Glas, Ø: 16 mm, Länge: 100 mm
Lieferant: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Beschreibung: This RT-PCR assay is a highly sensitive Multiplex Real-Time PCR with CE-IVD marking for the direct qualitative pathogen detection of SARS-CoV-2 genomi...
Lieferant: Vyaire
Beschreibung: PET, klar.
Artikel-Nr: (GSDCCVGQ0970)
Lieferant: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Beschreibung: Immunoassay for the quantitative and qualitative detection of specific IgG-class antibodies to the spike protein of SARS-CoV-2.
UOM: 1 * 96 Tests
Artikel-Nr: (COVID19AGVCDS)
Lieferant: SURESCREEN
Beschreibung: The COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of COVID-19 antigen in saliva. The ident...
UOM: 1 * 25 Tests
Lieferant: GOLD STANDARD DIAGNOSTICS
Beschreibung: This Real-Time RT-PCR assay is intended for the qualitative detection of SARS-CoV-2 from human nasopharyngeal swabs, eluted directly into deionised wa...
Artikel-Nr: (KNAUA0006AC)
Lieferant: KNAUER
Beschreibung: The K-7400S semi-mirco osmometer enables the measurement of osmolality as well as the freezing point of aqueous solutions. The proven technology of fr...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 165
no targeter for Bottom