Sie suchten nach: Infusionen
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (612-0192)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme < 2 bar.
Artikel-Nr: (BRAU4099303)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
UOM: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (BRAU415111)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (BRAU4099702)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Intrapur Lipid is a 1,2 μm infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
UOM: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (BRAU4093054)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Extension and connection tubing with small bore.
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (BRAU4183916)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
UOM: 1 * 50 ST
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Verlängerungsleitungen für Infusionssysteme.
Artikel-Nr: (720-2571)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Transferset für sterile Flüssigkeiten für Flaschen bis 100 ml
UOM: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (BRAU4099842N)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Ready-to-use set with infusion filter.
UOM: 1 * 20 ST
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Artikel-Nr: (BRAU16615C)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (720-2580)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Der Sterifix Paed ist speziell für die Bakterien- und Partikelretention konzipiert.
UOM: 1 * 50 ST
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Original-Perfusor-Schläuche zur Verwendung mit allen Spritzenpumpen unter 4 bar Druck.
Artikel-Nr: (BRAU409100H)
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: This capless valve allows for a safe and convenient access during infusion therapy.
UOM: 1 * 50 ST
Lieferant: B. Braun
Beschreibung: Convenient drip chamber design with sharp spike ensures easy piercing of container ports, bacteria proof venting (closable), 20 drops 1 ml ±0,1 ml (aq...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom