Sie suchten nach: Wisch- und Handtücher, Einweg
129  results were found
SearchResultCount:"129"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Geeignet zur Reinigung verschiedener optischer Linsen wie Objektive, Okulare, Lupen, Brillen sowie zur Reinigung von Lichtleiterfasern.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese gebleichten Spunlace-Wischtücher aus 55% Zellstoff und 45% Polyester sind auch im nassen Zustand extrem reißfest.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Saugfähiges Papier zum Reinigen und Trocknen von Glasbehältern, Röhrchen, Objektträgern, Flaschen usw.
Artikel-Nr: (115-2418)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Tücher aus 100% heißluftgezogenen (Meltblown) PP-Fasern verfügen über eine hohe Absorptionskapazität.
UOM: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (115-2422)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese abrasiven Tücher aus PP mit PE-Benetzung sind mit einer Reinigungslösung getränkt. Ideal für die Reinigung von sehr schmutzigen Händen.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (115-0600)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zweilagige Kosmetiktücher aus 100% Zellulose.
UOM: 1 * 150 ST
Artikel-Nr: (115-0128)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Vlies-Wischtücher bestehen aus 100% Polypropylen und sind mit einer Mischung aus 70% analysenreinem Isopropylalkohol und 30% analysenreinem deio...
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Spunlace-Wischtücher aus 55% Zellstoff und 45% Polyester sind sehr stark, auch im nassen Zustand.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese atmungsaktiven Spunlace-Wischtücher aus 51% Zellstoff und 49% Polyester sind leicht scheuernd auf einer Seite und weich auf der anderen.
Aktion
Artikel-Nr: (115-2417)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese sehr weichen Tücher aus einem Spinnvlies aus 60% Viskose und 40% Polyester eignen sich hervorragend für empfindliche Oberflächen und leichte Rei...
UOM: 1 * 500 ST
Artikel-Nr: (115-2168)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
UOM: 1 * 190 ST
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Beschreibung: Ideal für Linsen und optische Flächen aus Glas, beschichtetem Glas, Quarz oder Plastik.
Artikel-Nr: (KIMB7432)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
UOM: 1 * 80 ST
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: WYPALL* L40 Wischtücher nehmen verschüttete und ausgetretene Flüssigkeiten leicht auf und eignen sich daher optimal für die routinemäßige industrielle...
Artikel-Nr: (111-1952)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Das 105 Reinigungstuch für Atemschutzmasken reinigt schnell und einfach die Maskenkörper ohne diese zu beschädigen.
UOM: 1 * 40 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 129
no targeter for Bottom