Sie suchten nach: Getränkte Reinraumwischtücher
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (115-0034)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese non-woven Wischtücher aus 45% Polyester und 55% Zellulose sind für die Reinigung von Laminar-Flow-Bänken, Reinraumoberflächen und allgemeinen Pr...
UOM: 1 * 75 ST
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Meltblown-Polypropylen-Tücher, vorgetränkt mit 70% IPA und 30% DI-Wasser.
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Reinraum-Wischtuch, getränkt, PROSAT®, PP, Weiß, Reinraumklasse: 100/ISO 5, Unsteril, 70% IPA and 30% DI water, L×B: 406×432 mm, 50 wipes/pouch, 15 pouches/case
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Diese PP-Vlies Wischtücher sind mit 70% denaturiertem Ethylalkohol und 30% deionisiertem Wasser getränkt.
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellul...
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Diese Heatseal-Tücher werden aus Polyester-Filamenten hergestellt, die mit einem Laser geschnitten werden um die Fasern an den Rändern der Tücher zu v...
Aktion
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Hydroentangled split microfibre wipes pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Artikel-Nr: (115-1869)
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Diese Wischtücher aus Endlosfilament-Polyester sind lasergeschnitten, so dass die Fasern an den Kanten der Tücher zusammengehalten werden. Dies sorgt ...
UOM: 1 * 800 ST
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Die Polywipe-C Heatseal Wischtücher bestehen aus Polyesterfilament, vorgetränkt mit 70% IPA und 30% DI-Wasser.
Aktion
Artikel-Nr: (115-0377)
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Diese Wischtücher aus Meltblown-PP-Vlies sind mit 91% Isopropanol und 9% deionisiertem Wasser getränkt.
UOM: 1 * 30 ST
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Vorgesättigt mit 70% IPA (USP-Qualität) und 30% DI-Wasser.
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Die SATWipes bestehen aus reinem, wasserstrahlverfestigtem Polyestervlies und sind daher weich und strapazierfähig. Die Sättigung entweder mit Alkohol...
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Artikel-Nr: (115-2739)
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Wischtücher aus 100 % Polyester-Vliesstoff, vorgesättigt mit 70% IPA und 30% DI-Wasser.
UOM: 1 * 800 ST
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Diese Wischtücher mit geringem Endotoxingehalt bestehen aus 100% Polyester-Maschenware und sind mit einer Mischung aus 70% IPA (USP-Klasse) und 30% Wa...
Artikel-Nr: (CONTSWPP0004)
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Presaturated with IPA/DI water.
UOM: 1 * 1.800 ST
New Product
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom