Sie suchten nach: Papier-Handtücher
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (115-2168)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
UOM: 1 * 190 ST
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Einweg-Handtücher aus AIRFLEX*, einem voluminösen, textilartigen Zellstoff.
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric. In combination with the SLIMROLL* dispenser they are ideal for use in high f...
Artikel-Nr: (KIMB5856)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Einweg-Handtücher aus AIRFLEX* (ein textil-ähnliches Material mit hohem Volumen).
UOM: 1 * 1.760 ST
Artikel-Nr: (KIMB6617)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
UOM: 1 * 5.100 ST
Artikel-Nr: (KIMB6687)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 Rolle
Artikel-Nr: (KIMB6692)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 Rolle
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Artikel-Nr: (KIMB6781)
Lieferant: KIMBERLY CLARK
Beschreibung: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ ist das sanfteste Rollenhandtuch und perfekt für die gehobene Pflege in Premium-Waschräumen. Das Slimroll™ Handtuch bietet ...
UOM: 1 * 6 Rolle
Artikel-Nr: (115-2729)
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: Hand cleaning wipes available in two colours.
UOM: 1 * 3.200 ST
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: Einweg-Wischtücher aus Zellulose. Ein-, 2- oder 3-lagig.
Artikel-Nr: (ZVGA15301-04)
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: These 1 ply towels dry hands quickly and reliably. Ideal for use in washrooms with high frequencies: municipal facilities, restaurants, medical enviro...
UOM: 1 * 2.400 ST
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Beschreibung: Diese 2-lagigen Handtücher trocknen die Hände schnell und zuverlässig. Für die Verwendung in stark frequentierten Waschräumen geeignet: kommunale Einr...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom