Sie suchten nach: Schmiermittel
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.07746.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Grease, silicone, density: 1 g/cm3 (20 °C), flash point >300 °C
UOM: 1 * 100 g
Artikel-Nr: (9930.5000)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® TECHNICAL Vacuum oil for pump
UOM: 1 * 5 L
Artikel-Nr: (6674.0050)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® Chemicals silicone grease is a valve lubricant and sealant, often times used as a vacuum grease. It has good resistance to most chemicals, a wide...
UOM: 1 * 50 g
Lieferant: IKA
Beschreibung: Mit diesen zertifizierten Standard-Silikonölen kann die Messgenauigkeit des ROTAVISC überprüft werden.
Artikel-Nr: (HETT4051)
Lieferant: Hettich
Beschreibung: Lubricating grease for rotor trunnions
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BRDY834194)
Lieferant: Brady
Beschreibung: Non-greasing maintenance spray for lock cylinders, office machines, tools, car locks.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (APOSPC32832-1PK)
Lieferant: Apollo Scientific
Beschreibung: Silica thickened inert grease.
UOM: 1 * 1 Pack.
Artikel-Nr: (44224.KT)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (ACRO386110010)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Synthetic grease for joints.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: Öl für Drehschieberpumpen, B
Artikel-Nr: (24490.130)
Lieferant: M & I MATERIALS LTD
Beschreibung: Mitteltemperatur-Vakuum-Schmierfett. Silikonfrei. Wird verwendet, wenn ein Schmierfett mit höherem Schmelzpunkt erforderlich ist.
UOM: 1 * 25 g
Lieferant: M & I MATERIALS LTD
Beschreibung: These Apiezon greases are hydrocarbon based, silicone-free and highly resistant to creep, the undesirable phenomenon associated with silicone-based pr...
Artikel-Nr: (22844.298)
Lieferant: M & I MATERIALS LTD
Beschreibung: Wird verwendet zum Dichten von Verbindungen und Lücken und für temporäre Reparaturen. Geeignet zur Dichtung von flachen ungeschliffenen Verbindungen. ...
UOM: 1 * 1 kg
Lieferant: Welch by Gardner Denver
Beschreibung: Vacuum pump synthetic oils, 1 l, 10⁻⁵ vapour pressure mbar, viscosity at 40 °C cSt 110, Flash point °C 260, density at 15 °C 0,960, LABOVAC 11
Lieferant: Welch by Gardner Denver
Beschreibung: A specially fractionated oil for DuoSeal® belt-driven pumps is designed to ensure the highest vacuum performance. The oil is tested to high vacuum lev...
Artikel-Nr: (24492.136)
Lieferant: M & I MATERIALS LTD
Beschreibung: Apiezon N Grease exhibits extremely low vapour pressures at ambient temperatures, 6×10-10 torr at 20 °C, which are further improved by redu...
UOM: 1 * 25 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom