Sie suchten nach: Impfösen und Impfnadeln
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PS, steril. Diese Impfösen ermöglichen eine gleichmäßige Benetzung und komplette Übertragung der Flüssigkeit. Sie sind in starrer oder flexibler Ausfü...
Artikel-Nr: (612-2496)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PS, steril. Kalibrierte Einmal-Impfösen aus flexiblem oder starrem Kunststoff für verschiedene Anwendungszwecke und mikrobiologische Methoden.
UOM: 1 * 1.000 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Artikel-Nr: (612-2655)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PS, steril. Einmal-Impfnadeln aus Kunststoff.
UOM: 1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (612-9360)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PS, steril.
UOM: 1 * 1.000 ST
Lieferant: COPAN
Beschreibung: NiChrome Ösen mit leichtem Aluminum ummanteltem Halteschaft. Combo-Loops sind nicht-kalibriert und in Größen von 2, 3, 4 oder 5 mm Innendurchmesser er...
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Lieferant: RSG
Beschreibung: Diese Ösen aus NiCr 8020 sind in verschiedenen Größen und Längen mit einem Innendurchmesser von 1,5, 2,5 oder 4 mm verfügbar. Sie sind hitze...
Lieferant: COPAN
Beschreibung: Inoculating loop, 1 µl, Steril
Lieferant: COPAN
Beschreibung: These nickel-chrome metal wire loops are available non calibrated in a range of sizes with internal diameters (Ø) of 2, 3, 4 or 5 mm, or calibrated, 1...
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Aus Edelstahl rostfrei 18/10. Länge 100 mm.
Lieferant: ANICRIN S.R.L.
Beschreibung: Inoculating loop, Blau, 10 µl
Lieferant: Corning
Beschreibung: These polystyrene inoculating loops are highly ergonomic and are color coded for easy identification.
Lieferant: Brand
Beschreibung: PS, gamma sterilisiert, für den Einmalgebrauch. Zum Beimpfen von Nährböden. Mit Schlinge an einem und Nadel am anderen Ende oder mit Schlingen an beid...
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PS, Steril. Zum Einmalgebrauch, glatte Oberflächen der Schleifen ermöglichen eine problemlose Impfung.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom