Sie suchten nach: Dosen, Universal
82  results were found
SearchResultCount:"82"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (VWRL080211)
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
Beschreibung: These jars are made of glass with PP cap.
UOM: 1 * 40 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PTFE, starkwandig.
Lieferant: RIXIUS
Beschreibung: Glas, ohne Deckel.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Gefäß, Nalgene®, PPCO, weiter Hals mit Schraubverschluss, Kapazität: 250 ml, Höhe: 119 mm, Ø ext.: 75 mm, Ø Verschluss: 70 mm, Hals I-Ø: 64 mm
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Jar made of stainless steel.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: RIXIUS
Beschreibung: Made from clear or amber soda-lime glass.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Jar made of stainless steel, with knob lid.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Aktion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Polycarbonate, clear.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PP, translucent.
Lieferant: RIXIUS
Beschreibung: These slip lid jars are made of white PP.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: HDPE, durchscheinend.
Lieferant: Kautex
Beschreibung: HDPE, rund, naturfarben.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 82
no targeter for Bottom