Sie suchten nach: Eisbehälter
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Polyurethanschaum.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Polyurethanschaum.
Lieferant: Corning
Beschreibung: Ethylene vinyl acetate (EVA) foam.
Artikel-Nr: (BRND156100)
Lieferant: Brand
Beschreibung: Ice bucket, octagonal, with lid, PU, Kapazität: 4,5 L, Breite: 280 mm, Tiefe: 330 mm, Höhe: 180 mm
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Expanded urethane
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Superior insulating properties combined with high chemical resistance make Magic Touch 2™ Ice Pans compatible not only with wet ice, but also with ult...
Artikel-Nr: (KART1000)
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: Made of red PUR. Equipped with lid and two side-handles. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Polyurethane.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom