Sie suchten nach: Auffangschalen und Auffangbehälter
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Verschüttung
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: May affect the temperature distribution in the chamber.
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Praktische Auffangwanne aus PE oder statisch ableitendem PE-EX. Stellen Sie Ihren Abfallbehälter in eine Auffangwanne. Bei Behälterwechsel oder Leckag...
Lieferant: S.C.A.T.
Beschreibung: HDPE, weiß oder schwarz (elektrisch leitfähig). Für eine Vielzahl von Verwendungen.
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: Leichte und langlebige Auffangwannen aus PE sind ideal zur Lagerung mehrerer kleiner bis mittelgroßer Behälter mit Flüssigkeiten.
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Made of stainless steel.
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: May affect the temperature distribution within the chamber.
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: HDPE trays contain messy drips and spills from 210 litre drums.
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: Safe and reliable for tabletop parts cleaning and fluid transfer operations involving petroleum products and acids, the Mini-Berm Flex Tray is made fr...
Artikel-Nr: (NEWPPAK922)
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (NEWPPAN404)
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: Light-weight, economical Utility Pans serve dozens of purposes throughout your workplace.
UOM: 1 * 12 ST
Lieferant: CEMO GMBH
Beschreibung: These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil fi...
Artikel-Nr: (NEWPPAK741-WH)
Lieferant: NEW PIG
Beschreibung: Catch drips and control messes with these smooth, seamless fibreglass trays.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BELAF246760003)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This large, deep, polypropylene plastic tray protects users by capturing accidental hazardous spills.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beschreibung: Eco-friendly spill trays are made from 100% post-industrial recycled PE will not rust or corrode.
Aktion
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom