Sie suchten nach: Büchner-Trichter
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Weißes, glasiertes Porzellan.
Lieferant: ROBU GLASFILTER
Beschreibung: Borosilikatglas 3.3.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PP, weiß.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Büchner-Trichter, PP, Kapazität: 83 ml, Für Filter-Ø: 55 mm
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: PP, white.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic Table-Top Buchner Funnel using your choice of Fritware® or Perforated filter plate.
Artikel-Nr: (SCERSP28400-601)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: KIMAX®, Borosilikatglas.
UOM: 1 * 6 ST
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beschreibung: Weißes glasiertes Porzellan.
Artikel-Nr: (CORN36060-30C)
Lieferant: Corning
Beschreibung: PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
UOM: 1 * 1 ST
Zertifikate
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: HDPE, with Fritware® porous plates.
Artikel-Nr: (WITG2.367.124)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Trichter, aus Borosilikatglas 3.3. Mit gesinterter Scheibe, zum Praktischen Filtern von Lösungsmitteln.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: PYREX®, Borosilikatglas.
Lieferant: DIXON SCIENTIFIC
Beschreibung: Borosilicate glass
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: Borosilicate glass 3.3
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom